Potassium hydrogénophtalate ≥99.8% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P0309-25G P0309-500G
TCIAP0309-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0309-25G TCIAP0309-500G
Potassium hydrogénophtalate ≥99.8% (par analyse titrimétrique)
Potassium hydrogénophtalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
Point de fusion: 295…300 °C
Densité: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 14,07612
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33dc082c9c7caaa1309254cdff228673bfd03d23&vid=33dc082c9c7caaa1309254cdff228673bfd03d23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Purity (Neutralization titration) 99.8 to 100.2 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité