Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
P1222-25G P1222-5G
TCIAP1222-25GEA 141 EUR InStock
TCIAP1222-25G TCIAP1222-5G
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₇H₃NO₃
MW: 149,11 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00005915
Numéro CAS: 699-98-9
EINECS: 211-834-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23a189d62b2d8ae05940fd3e15065f175edef921&vid=23a189d62b2d8ae05940fd3e15065f175edef921&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité