Salicylate de phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Hydroxybenzoate de phénylePhényle salicylate
TCIAS0017-500GEA 85.8 EUR InStock
TCIAS0017-500G TCIAS0017-25G
Salicylate de phényle ≥98.0% (par GC)
Salicylate de phényle
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: 41…43 °C
Numéro MDL: MFCD00002213
Numéro CAS: 118-55-8
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07310
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/95/28993895.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité