Phtalate de diphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phthalic acid diphenyl ester, Phenyl phthalate
P0305-25G P0305-500G
TCIAP0305-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP0305-25G TCIAP0305-500G
Phtalate de diphényle ≥98.0% (par GC)
Phtalate de diphényle
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Point d'ébullition: 257°C
Point de fusion: 74…76 °C
Densité: 1,313 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003038
Numéro CAS: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Merck Index: 14,07306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58c74c4b69ec616b54d360eb0d513754fdf7e943&vid=58c74c4b69ec616b54d360eb0d513754fdf7e943&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité