1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1376-25G C1376-5G
TCIAC1376-25GEA 499 EUR InStock
TCIAC1376-25G TCIAC1376-5G
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄S
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005289
Numéro CAS: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0c85d130a0fdc76f646a2c8292728ce34fa8dd&vid=fa0c85d130a0fdc76f646a2c8292728ce34fa8dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 97.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité