Thioacétamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0187-25G T0187-500G T0187-100G
TCIAT0187-25GEA 22 EUR InStock
TCIAT0187-25G TCIAT0187-500G TCIAT0187-100G
Thioacétamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Thioacétamide
Formule: CH₃CSNH₂
Point de fusion: 113…114 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 14,09319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dc87ed5e7383129d8274be2d7724e27cffe71f5&vid=8dc87ed5e7383129d8274be2d7724e27cffe71f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité