Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1853-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAT1853-5G
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluène


Formule: C₇HF₇
MW: 218,07 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862013
Numéro CAS: 654-53-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/23/28995823.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité