Fluorure de caesium
Fournisseur: TCI
Danger
C2204-100G C2204-25G
TCIAC2204-100GEA 181 EUR InStock
TCIAC2204-100G TCIAC2204-25G
Fluorure de caesium
Fluorure de caesium
Formule: CsF
MW: 151,9 g/mol
Point d'ébullition: 1251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 680 °C
Densité: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010960
Numéro CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&vid=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité