2-Fluoro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-picoline
TCIAF0533-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAF0533-5G TCIAF0533-1G
2-Fluoro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00041223
Numéro CAS: 2369-18-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/97/28969097.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité