2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
D4051-25G D4051-5G
TCIAD4051-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD4051-25G TCIAD4051-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC)
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 129 - 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1,3079 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00236217
Numéro CAS: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bea968a5dc3963a678e3be6196a99dec28fc88b&vid=6bea968a5dc3963a678e3be6196a99dec28fc88b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité