2-Fluorobiphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
F0265-25G F0265-5G
TCIAF0265-25GEA 169 EUR InStock
TCIAF0265-25G TCIAF0265-5G
2-Fluorobiphényle ≥97.0% (par GC)
2-Fluorobiphényle
Formule: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: 73…74 °C
Densité: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000317
Numéro CAS: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb3ebe69c9b7296d32577b4204882f991cfbba7&vid=7bb3ebe69c9b7296d32577b4204882f991cfbba7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité