Fluorotriphénylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trisphenylsilyl fluoride
F0439-25G F0439-5G
TCIAF0439-25GEA 215 EUR InStock
TCIAF0439-25G TCIAF0439-5G
Fluorotriphénylsilane ≥97.0% (par GC)
Fluorotriphénylsilane
Formule: C₁₈H₁₅FSi
MW: 278,4 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 63 °C
Densité: 1,212 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00017899
Numéro CAS: 379-50-0
EINECS: 206-832-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39f978b3cfebb431bdc31af8d55bf2e6fed19a30&vid=39f978b3cfebb431bdc31af8d55bf2e6fed19a30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité