α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde
TCIAT1281-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT1281-25G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥97.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: –40 °C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00003337
Numéro CAS: 447-61-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/18/28995318.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité