2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1882-1G T1882-5G
TCIAT1882-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT1882-1G TCIAT1882-5G
2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile
Formule: C₇HF₄N
MW: 175,09 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Densité: 1,463 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00040187
Numéro CAS: 16582-93-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22248b3ba29394a432c2b27943c3afe5a2cb654&vid=a22248b3ba29394a432c2b27943c3afe5a2cb654&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité