2'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1-[2-(Trifluorométhyl)phényl]éthane-1-one
TCIAT1899-5GEA 55 EUR InStock
TCIAT1899-5G
2'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point de fusion: 15…17 °C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00000378
Numéro CAS: 17408-14-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/60/28995860.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité