5-Fluoro-1-indanone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0376-1G F0376-5G
TCIAF0376-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF0376-1G TCIAF0376-5G
5-Fluoro-1-indanone ≥96.0% (par GC)
5-Fluoro-1-indanone
Formule: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041031
Numéro CAS: 700-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ff810d3d51ceb8d33e5b691efbd85fa9ad30ab7&vid=4ff810d3d51ceb8d33e5b691efbd85fa9ad30ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité