Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Difluorobenzile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Bis(4-fluorophényl)éthanedione

TCIAD2292-5GEA 77 EUR InStock
TCIAD2292-5G
4,4'-Difluorobenzile ≥98.0% (par GC)
4,4'-Difluorobenzile


Formule: C₁₄H₈F₂O₂
MW: 246,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134541
Numéro CAS: 579-39-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/22/28979222.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité