Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
T1855-25G T1855-5G
TCIAT1855-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT1855-25G TCIAT1855-5G
Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle
Formule: C₇HClF₄O
MW: 212,53 g/mol
Point d'ébullition: 53 - 54 °C (1013 hPa)
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075164
Numéro CAS: 94695-48-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e9fe30f2303d487ba0d5d43b4284d03f97741a&vid=d9e9fe30f2303d487ba0d5d43b4284d03f97741a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité