Acide difluoroacétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1423-25GEA 132 EUR InStock
TCIAD1423-25G TCIAD1423-5G
Acide difluoroacétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide difluoroacétique
Formule: C₂H₂F₂O₂
MW: 96,03 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 0°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00004220
Numéro CAS: 381-73-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/62/28978262.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité