Acide 2,3,5-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2385-5GEA 344 EUR InStock
TCIAT2385-5G TCIAT2385-1G
Acide 2,3,5-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061200
Numéro CAS: 654-87-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/50/28996150.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité