Acide 2-(trifluorométhyl)cinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)cinnamicacid
T2608-25G T2608-5G
TCIAT2608-25GEA 170 EUR InStock
TCIAT2608-25G TCIAT2608-5G
Acide 2-(trifluorométhyl)cinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-(trifluorométhyl)cinnamique
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199 °C
Numéro MDL: MFCD00004381
Numéro CAS: 2062-25-1
EINECS: 218-168-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc98deab7d932a8e19c20262ad92501c42b8516d&vid=bc98deab7d932a8e19c20262ad92501c42b8516d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité