Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 2-(trifluorométhyl)benzoïque
TCIAT1302-10GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT1302-10G
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00002476
Numéro CAS: 433-97-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/37/28995337.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité