Acide 3-amino-4-fluorobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1972-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAA1972-5G
Acide 3-amino-4-fluorobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-amino-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130055
Numéro CAS: 2365-85-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/99/28930099.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité