Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0391-25G F0391-5G
TCIAF0391-25GEA 169 EUR InStock
TCIAF0391-25G TCIAF0391-5G
Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134238
Numéro CAS: 7304-32-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2db40f626c46ecb10b3ce54347d0f04275d1bbe3&vid=2db40f626c46ecb10b3ce54347d0f04275d1bbe3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité