Acide hexafluoroglutarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0658-25GEA 142 EUR InStock
TCIAH0658-25G
Acide hexafluoroglutarique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide hexafluoroglutarique
Formule: C₅H₂F₆O₄
MW: 240,06 g/mol
Point de fusion: 92…95 °C
Numéro MDL: MFCD00004172
Numéro CAS: 376-73-8
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/74/28970674.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité