2-Fluoro-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0733-1G F0733-5G
TCIAF0733-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF0733-1G TCIAF0733-5G
2-Fluoro-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Numéro MDL: MFCD03095287
Numéro CAS: 113975-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17f36c58d22d8f568e81336746094f2fb9703e97&vid=17f36c58d22d8f568e81336746094f2fb9703e97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité