Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0786-1G F0786-5G
TCIAF0786-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAF0786-1G TCIAF0786-5G
Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094517
Numéro CAS: 124700-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bba761334d240bb4607c7e94b5eff17d8a26494&vid=4bba761334d240bb4607c7e94b5eff17d8a26494&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité