2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
I0794-25G I0794-5G
TCIAI0794-25GEA 170 EUR InStock
TCIAI0794-25G TCIAI0794-5G
2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃IN
MW: 287,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683097
Numéro CAS: 163444-17-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd17f1ffef0be689f1dd6d1893b3b235e6a64736&vid=dd17f1ffef0be689f1dd6d1893b3b235e6a64736&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité