Alcool 2,3,4,5,6-pentabromobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1457-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP1457-1G TCIAP1457-5G
Alcool 2,3,4,5,6-pentabromobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,3,4,5,6-pentabromobenzylique
Formule: C₇H₃Br₅O
MW: 502,62 g/mol
Point de fusion: 272 °C
Numéro MDL: MFCD00192377
Numéro CAS: 79415-41-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/07/28992107.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité