Carbonate de guanidinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
G0161-25G G0161-500G
TCIAG0161-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0161-25G TCIAG0161-500G
Carbonate de guanidinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Carbonate de guanidinium
Formule: C₃H₁₂N₆O₃
MW: 180,17 g/mol
Point de fusion: 197 °C
Densité: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013029
Numéro CAS: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=762603d83a7ba84ff4703e2bbf4be2b756326183&vid=762603d83a7ba84ff4703e2bbf4be2b756326183&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité