Phénylhydrazinium chlorure ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0184-25G P0184-100G
TCIAP0184-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0184-25G TCIAP0184-100G
Phénylhydrazinium chlorure ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Phénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₉ClN₂
MW: 144,6 g/mol
Point de fusion: 243…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012924
Numéro CAS: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87cf1828fd97609f2f1d0bbaeb0d9c2c10a3ff27&vid=87cf1828fd97609f2f1d0bbaeb0d9c2c10a3ff27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.5 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité