Thiocyanate de guanidinium
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Guanidinium thiocyanateGuanidinium sulfocyanureGuanidine thiocyanate
RC-058EA 195 EUR InStock
RC-058 RC-059
Thiocyanate de guanidinium
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118,16 g/mol
Point de fusion: 118 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité