3-Iodo-o-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
I0547-25G I0547-5G
TCIAI0547-25GEA 275 EUR InStock
TCIAI0547-25G TCIAI0547-5G
3-Iodo-o-xylène ≥97.0% (par GC)
3-Iodo-o-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041437
Numéro CAS: 31599-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&vid=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité