Iodidure de benzyltriéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0446-25G B0446-5G
TCIAB0446-25GEA 115 EUR InStock
TCIAB0446-25G TCIAB0446-5G
Iodidure de benzyltriéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodidure de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂IN
MW: 319,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043178
Numéro CAS: 5400-94-2
EINECS: 226-446-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e29775a4496995a475db98666d4c5076981e0b1d&vid=e29775a4496995a475db98666d4c5076981e0b1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité