Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de tétraphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1450-10GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT1450-10G
Iodure de tétraphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC)
Iodure de tétraphénylphosphonium


Formule: C₂₄H₂₀IP
MW: 466,3 g/mol
Point de fusion: 338…340 °C
Numéro MDL: MFCD00011917
Numéro CAS: 2065-67-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/69/28995469.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité