5-Iodo-2-furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Iodofurfural
I0696-1G I0696-5G
TCIAI0696-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAI0696-1G TCIAI0696-5G
5-Iodo-2-furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
5-Iodo-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃IO₂
MW: 221,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159503
Numéro CAS: 2689-65-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=659cc52d9e26de515ebc0f92eefcbfc794474369&vid=659cc52d9e26de515ebc0f92eefcbfc794474369&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité