N-Iodosuccinimide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0074-100GEA 241 EUR InStock
TCIAI0074-100G TCIAI0074-25G TCIAI0074-5G
N-Iodosuccinimide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Iodosuccinimide
Formule: C₄H₄INO₂
MW: 224,99 g/mol
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005512
Numéro CAS: 516-12-1
Merck Index: 14,05045
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/62/28971862.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité