Chlorure de 2-iodobenzoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Iodobenzoylchloride, o-Iodobenzoyl chloride
I0402-10G I0402-25G
TCIAI0402-10GEA 47.3 EUR InStock
TCIAI0402-10G TCIAI0402-25G
Chlorure de 2-iodobenzoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 2-iodobenzoyle
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: 27…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001040
Numéro CAS: 609-67-6
EINECS: 210-196-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5314e1d29014f27a589d115924f9a44cca18022b&vid=5314e1d29014f27a589d115924f9a44cca18022b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité