Iodoacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Iodoacetamide
I0044-25G I0044-500G I0044-100G
TCIAI0044-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAI0044-25G TCIAI0044-500G TCIAI0044-100G
Iodoacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
Iodoacétamide
Formule: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008028
Numéro CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b08f880f11a25f5a0cf24c7c34a13be729c20290&vid=b08f880f11a25f5a0cf24c7c34a13be729c20290&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité