Acide 3-iodopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
I0071-25G I0071-5G
TCIAI0071-25GEA 66 EUR InStock
TCIAI0071-25G TCIAI0071-5G
Acide 3-iodopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-iodopropionique
Formule: C₃H₅IO₂
MW: 199,98 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00002765
Numéro CAS: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f3200d50a1fcb1fdb11ecd3a9b027a0303ff4c3&vid=7f3200d50a1fcb1fdb11ecd3a9b027a0303ff4c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité