Acide (2-iodophényl)acétique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
I0723-25G I0723-5G
TCIAI0723-25GEA 205 EUR InStock
TCIAI0723-25G TCIAI0723-5G
Acide (2-iodophényl)acétique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-iodophényl)acétique
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046546
Numéro CAS: 18698-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163d00f684186d95f2889f4011eb06155ab10547&vid=163d00f684186d95f2889f4011eb06155ab10547&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité