N,N-Diéthyl-m-toluidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-3-methylaniline, DMT
D0532-25ML D0532-500ML
TCIAD0532-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0532-25ML TCIAD0532-500ML
N,N-Diéthyl-m-toluidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diéthyl-m-toluidine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Densité: 0,9051 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00035795
Numéro CAS: 91-67-8
EINECS: 202-089-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b046e6d811ffbcbd810fcde497659b84712cc9&vid=04b046e6d811ffbcbd810fcde497659b84712cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité