Cyclohexyldiméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane
D0705-25ML D0705-500ML
TCIAD0705-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0705-25ML TCIAD0705-500ML
Cyclohexyldiméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclohexyldiméthylamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,849 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003844
Numéro CAS: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
ONU: 2264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feaed84763b375e940f1b4e3e753f3bc4d56544b&vid=feaed84763b375e940f1b4e3e753f3bc4d56544b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité