N,N,N'-Triéthyléthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0743-25ML T0743-5ML
TCIAT0743-25MLEA 146 EUR InStock
TCIAT0743-25ML TCIAT0743-5ML
N,N,N'-Triéthyléthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N,N'-Triéthyléthylenediamine
Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Densité: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00009054
Numéro CAS: 105-04-4
EINECS: 203-264-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf8316341b429a73b8f6d894a18306f6ae4af99d&vid=cf8316341b429a73b8f6d894a18306f6ae4af99d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité