Isothiocyanate de 1-butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Butyl isothiocyanate
I0249-25ML I0249-250ML
TCIAI0249-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAI0249-25ML TCIAI0249-250ML
Isothiocyanate de 1-butyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 1-butyle
Formule: C₅H₉NS
MW: 115,2 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9559 g/cm³ (11.2 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004824
Numéro CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee87ffefd7bf2a2efa734ad1839838845a1cb2d4&vid=ee87ffefd7bf2a2efa734ad1839838845a1cb2d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité