Isothiocyanate de isobutyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpropyl isothiocyanate
I0186-25ML I0186-5ML
TCIAI0186-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAI0186-25ML TCIAI0186-5ML
Isothiocyanate de isobutyle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate de isobutyle
Formule: C₅H₉NS
MW: 115,2 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022062
Numéro CAS: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cad6cefd910871c3524d43b176257d20958f4d2&vid=1cad6cefd910871c3524d43b176257d20958f4d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité