Isothiocyanate de benzyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0224-25G I0224-5G
TCIAI0224-25GEA 108 EUR InStock
TCIAI0224-25G TCIAI0224-5G
Isothiocyanate de benzyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de benzyle
Formule: C₈H₇NS
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004819
Numéro CAS: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&vid=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité