o-Toluidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
T0299-25G T0299-500G
TCIAT0299-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0299-25G TCIAT0299-500G
o-Toluidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: < –15 °C
Densité: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007730
Numéro CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288ed467b55eff8b79e9f1cf86cb44987ce6df25&vid=288ed467b55eff8b79e9f1cf86cb44987ce6df25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité