2-Méthylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
M0942-25ML M0942-5ML
TCIAM0942-25MLEA 123 EUR InStock
TCIAM0942-25ML TCIAM0942-5ML
2-Méthylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 0,9921 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00008112
Numéro CAS: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c60a5b2f601f418d379e176e027b3ed196a5644a&vid=c60a5b2f601f418d379e176e027b3ed196a5644a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité