2-Aminofluorène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9H-Fluoren-2-amine, 2-Fluorenamine, Fluoren-2-ylamine
A0621-25G A0621-5G
TCIAA0621-25GEA 153 EUR InStock
TCIAA0621-25G TCIAA0621-5G
2-Aminofluorène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminofluorene
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…127 °C
Densité: 1,281 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001125
Numéro CAS: 153-78-6
EINECS: 205-817-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d61875f97a9aeb6da411624ea503ae13c98d10b4&vid=d61875f97a9aeb6da411624ea503ae13c98d10b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité